Merck
912727
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-iPr-BIDIME
Synonim(y):
(2R,3R)-3-(tert-butylo)-4-(2,6-dimetoksyfenylo)-2-izopropylo-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oksafosfol
Wybierz wielkość
250 MG
1350,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1350,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder and chunks
Poziom jakości
czystość optyczna
ee: ≥99% (HPLC)
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
P1([C@@H](Oc2c1c(ccc2)c3c(cccc3OC)OC)C(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H29O3P/c1-14(2)21-25-18-13-8-10-15(20(18)26(21)22(3,4)5)19-16(23-6)11-9-12-17(19)24-7/h8-14,21H,1-7H3/t21-,26?/m1/s1
Klucz InChI
AVUPKIFOTAYCAC-OSMGYRLQSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
(2R,3R)-iPr-BIDIME to P-chiralny ligand monofosforowy stosowany w katalizowanych metalami przejściowymi asymetrycznych reakcjach Suzuki-Miyaura i hydroborowania.
Informacje prawne
Sprzedawane we współpracy z Zejun Pharmaceuticals
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guangqing Xu et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(2), 570-573 (2013-10-24)
Efficient asymmetric Suzuki-Miyaura coupling reactions are employed for the first time in total syntheses of chiral biaryl natural products korupensamine A and B in combination with an effective diastereoselective hydrogenation, allowing ultimately a concise and stereoselective synthesis of michellamine B.
Naifu Hu et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(21), 6746-6749 (2015-05-06)
The rhodium-catalyzed asymmetric hydroboration of α-arylenamides with BI-DIME as the chiral ligand and (Bpin)2 as the reagent yields for the first time a series of α-amino tertiary boronic esters in good yields and excellent enantioselectivities (up to 99% ee).