Merck
298573
Sigma-Aldrich
4-Dimethylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
96%
Synonim(y):
N,N,2,2,6,6-Hexamethyl-4-piperidinamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H24N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4641 (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)C1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C11H24N2/c1-10(2)7-9(13(5)6)8-11(3,4)12-10/h9,12H,7-8H2,1-6H3
Klucz InChI
LRAJIZNKBMCWJE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Zastosowanie
4-Dimetyloamino-2,2,6,6-tetrametylopiperydyna może być stosowana w syntezie chemicznej.
Reactant for:
Self-aggregation of supramolecules of nitroxides
Synthesis of unsymmetrical spin-labeled bolaamphiphiles
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)