Merck
298417
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Leucinol
98%
Synonim(y):
(R)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, D-Leucinol
Wybierz wielkość
1 G
142,00 zł
5 G
660,10 zł
142,00 zł
Cena katalogowa284,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
142,00 zł
5 G
660,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.19
Beilstein:
1719241
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
142,00 zł
Cena katalogowa284,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −4°, c = 9 in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4496 (lit.)
bp
198-200 °C/768 mmHg (lit.)
gęstość
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)C[C@@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klaus Ringsborg Westphal et al.
Toxins, 11(5) (2019-05-19)
Fungal non-ribosomal peptide synthetase (NRPS) clusters are spread across the chromosomes, where several modifying enzyme-encoding genes typically flank one NRPS. However, a recent study showed that the octapeptide fusaoctaxin A is tandemly synthesized by two NRPSs in Fusarium graminearum. Here
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1