Merck
296635
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-glutamic anhydride
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
solid
mp
197-201 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)O1
InChI
1S/C13H9NO5/c15-10-6-5-9(13(18)19-10)14-11(16)7-3-1-2-4-8(7)12(14)17/h1-4,9H,5-6H2
Klucz InChI
ICDLEMPZXFCQEB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)