Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 813,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
224-838-3
MDL number:
813,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
powder
optical activity
[α]20/D −25°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
123-124 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O=C1C[C@H](NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)O1
InChI
1S/C12H11NO5/c14-10-6-9(11(15)18-10)13-12(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,16)/t9-/m0/s1
InChI key
OZPYEGOBGWQOSZ-VIFPVBQESA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 95% | description ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP) |
| form powder | form solid |
| assay 95% | assay ≥97% (CP) |
| mp 123-124 °C (lit.) | mp - |
| optical activity [α]20/D −25°, c = 1 in methanol | optical activity - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?