Merck
296171
Sigma-Aldrich
Methyl 4-acetyl-5-oxohexanoate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO)2CHCH2CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
tw
182 °C/48 mmHg (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CCC(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C9H14O4/c1-6(10)8(7(2)11)4-5-9(12)13-3/h8H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
XFUDNZLAPUHONL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl 4-acetyl-5-oxohexanoate is a β-ketoester, has been used:
  • in modified Knorr condensation for the synthesis of pyrrole
  • to identify the Michael addition product by using GC and GC-MS
  • in preparation of dibenzyl-3,6-dimethylpyrazine-2,5-dicarboxylate
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suppressed native hydrolytic activity of a lipase to reveal promiscuous Michael addition activity in water.
Svedendahl M, et al.
ChemCatChem, 1(2), 252-258 (2009)
C-H??? p and C= O??? p Intermolecular Interactions in Dibenzyl-3, 6-dimethylpyrazine-2, 5-dicarboxylate.
Silva JA, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 38(4), 301-303 (2008)
Mechanism of a modified Knorr pyrrole condensation.
Rapoport H and Harbuct JW.
The Journal of Organic Chemistry, 36(6), 853-855 (1971)