Przejdź do
SML3598
1PBC
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrido[1,2-a]benzimidazole-4-carbonitrile
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H6F3N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC1=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C2=NC3=CC=CC=C3N21
Biochem/physiol Actions
1PBC is a potent and selective blocker of TMEM16A calcium-activated chloride channel that interacts with the anion pore. Also, 1PBC is a potent inhibitor of TMEM16F channel.
Potent and selective blocker of TMEM16A calcium-activated chloride channel; potent inhibitor of TMEM16F channel
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)