Merck
295744
Sigma-Aldrich
Silver
wool, diam. 0.05 mm, ≥99.9% trace metals basis
Wybierz wielkość
5 G
1015,00 zł
25 G
2840,00 zł
1015,00 zł
Cena katalogowa1450,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1015,00 zł
25 G
2840,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141740
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1015,00 zł
Cena katalogowa1450,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
wool
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
Średnica
0.05 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Srebro jest wszechstronnym pierwiastkiem o szerokim zakresie zastosowań, szczególnie w dziedzinie katalizy. Jest coraz częściej wykorzystywane w postaci nanocząstek srebra (AgNP) ze względu na ich wysoką powierzchnię, co czyni je skutecznymi w transformacjach organicznych, fotokatalizie i elektrokatalizie. W syntezie organicznej katalizatory srebra odgrywają kluczową rolę w ułatwianiu różnych reakcji, wykazując dobrą kompatybilność z grupami funkcyjnymi i zdolność do katalizowania szerokiego zakresu przemian.
Zastosowanie
  • Synteza nanocząstek srebra o różnych kształtach: Szczegółowe metody kontroli kształtu nanocząstek srebra, ważne dla zastosowań materiałoznawczych, w których geometria cząstek wpływa na właściwości (B Khodashenas, HR Ghorbani, 2019).
  • Nanocząstki srebra: synteza, charakterystyka, właściwości, zastosowania i podejścia terapeutyczne: Oferuje kompleksowy przegląd nanocząstek srebra, dostarczając cennych informacji dla środowiska akademickiego i zastosowań zorientowanych na badania (XF Zhang et al., 2016).
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Prameela Devi et al.
Indian journal of experimental biology, 51(7), 543-547 (2013-08-01)
A total of 75 isolates belonging to five different species of Trichoderma viz., T. asperellum, T. harzianum, T. longibrachiatum, T. pseudokoningii and T. virens were screened for the production of silver nanoparticles. Although all the isolates produced nanoparticles, T. virens
Sa Ram Lee et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(7), 1241-1244 (2013-08-06)
We demonstrate simultaneous detection of surface-enhanced Raman scattering (SERS) and fluorescence signals from a silver microbead. For the dual signal generation, silver microbeads with a diameter of 15 microm were functionalized with benzenethiol (BT) as a Raman tag and a
Rui Wang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3851-3854 (2013-07-19)
The present studies reveal that silver nanoparticles (AgNPs) can induce apoptosis and enhance radio-sensitivity on cancer cells. In this paper, we mainly investigated the effect of AgNPs on rat glioma C6 cells upon the combination treatment of hyperthermia treatment (HTT).
Jennifer H Miller et al.
Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 85(5), 411-421 (2013-06-26)
Water resource recovery facilities have been described as creating breeding ground conditions for the selection, transfer, and dissemination of antibiotic resistance genes (ARGs) among various bacteria. The objective of this study was to determine the effect of direct addition of
Ii-Ho Kim et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3660-3664 (2013-07-19)
Ag-dispersed Bi0.5Sb1.5Te3 was prepared successfully by silver acetate (AgOAc) decomposition and hot pressing. The Ag nanoparticles were well-dispersed in the Bi0.5Sb1.5Te3 matrix, and acted as phonon scattering centers effectively. The electrical conductivity increased systematically with increasing amount of Ag nanoparticle