Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor density
2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2575 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
615 °F
expl. lim.
9.7 %
bp
1 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
SMILES string
CC=CC
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI key
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
Application
Packaging
Compatible with the following:
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?