294799
Chloromethane solution
1.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
Methyl chloride
About This Item
Polecane produkty
stężenie
1.0 M in diethyl ether
zanieczyszczenia
<0.005% water
gęstość
0.742 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Klucz InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Informacje prawne
adapter wlotu septy
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 1 - Ozone 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves