Przejdź do
339725
Chloromethane solution
1.0 M in tert-butyl methyl ether, anhydrous
Synonim(y):
Methyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
50.49
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
form
liquid
concentration
1.0 M in tert-butyl methyl ether
impurities
<0.005% water
density
0.765 g/mL at 25 °C
functional group
alkyl halide, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Radiolysis of aqueous solutions of chloromethanes was performed with γ-rays. Dechlorination of chloromethane on iron and palladium-iron bimetallic surface in aqueous systems has been reported.
Packaging
Supplied in a Sure/Pac™ cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac™ Cylinder System
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
294799CRM4862648622
description
1.0 M in tert-butyl methyl ether, anhydrous
description
1.0 M in diethyl ether
description
certified reference material, 200 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
description
200 μg/mL in methanol, analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.765 g/mL at 25 °C
density
0.742 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
concentration
1.0 M in tert-butyl methyl ether
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
200 μg/mL in methanol
concentration
200 μg/mL in methanol
impurities
<0.005% water
impurities
<0.005% water
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloromethane solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-29.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-34 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)