Kluczowe dokumenty
292648
Dihydrofluorescein diacetate
97%
Synonim(y):
Diacetyldihydrofluorescein
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
213-215 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: 50 mg/mL
fluorescencja
λex 272 nm in methanol
λex 490; λem 514 (Reaction product)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccc2C(c3ccc(OC(C)=O)cc3Oc2c1)c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C24H18O7/c1-13(25)29-15-7-9-19-21(11-15)31-22-12-16(30-14(2)26)8-10-20(22)23(19)17-5-3-4-6-18(17)24(27)28/h3-12,23H,1-2H3,(H,27,28)
Klucz InChI
YKSJJXGQHSESKB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?