Merck
292419
Sigma-Aldrich
α-D-Glucopyranose pentabenzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H32O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
700.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +127°, c = 1 in chloroform
mp
185-188 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]1OC(=O)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C41H32O11/c42-36(27-16-6-1-7-17-27)47-26-32-33(49-37(43)28-18-8-2-9-19-28)34(50-38(44)29-20-10-3-11-21-29)35(51-39(45)30-22-12-4-13-23-30)41(48-32)52-40(46)31-24-14-5-15-25-31/h1-25,32-35,41H,26H2/t32-,33-,34+,35-,41-/m1/s1
Klucz InChI
JJNMLNFZFGSWQR-MJSUJZIKSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)