Merck
292427
Sigma-Aldrich
α-D-Glucopyranosyl bromide tetrabenzoate
Wybierz wielkość
5 G
1630,00 zł
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1630,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H27BrO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
659.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +125°, c = 1 in chloroform
mp
128-131 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[C@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C34H27BrO9/c35-30-29(44-34(39)25-19-11-4-12-20-25)28(43-33(38)24-17-9-3-10-18-24)27(42-32(37)23-15-7-2-8-16-23)26(41-30)21-40-31(36)22-13-5-1-6-14-22/h1-20,26-30H,21H2/t26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
Klucz InChI
WISFGQOOKBVKPD-RLXMVLCYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)