Kluczowe dokumenty
G2354
α-D(+)-Glucose pentaacetate
99%
Synonim(y):
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-glucopyranose
Wybierz wielkość
135,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
135,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D ≥+98°, c = 1 in ethanol
mp
109-111 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
Klucz InChI
LPTITAGPBXDDGR-LJIZCISZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?