Merck
292338
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
solid
mp
73-75 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
Klucz InChI
DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde has been used:
  • in the synthesis of α-keto amide, a key intermediate in the synthesis of the sodium channel blocker, GW356194
  • for labelling of amine groups of brominated mercat-modified poly(tetrafluoroethylene-co-hexafluoropropylene) thin films
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regiochemical observations on the lithiation of 1, 2, 4-trichlorobenzene and reaction with DMF and oxamide electrophiles in THF.
Burton AJ, et al.
Tetrahedron Letters, 44(30), 5653-5656 (2003)
Defining the surface chemistry of ammonia-modified poly (tetrafluoroethylene-co-hexafluoropropylene) films.
Tong YW and Shoichet MS.
Macromolecules, 32(10), 3464-3468 (1999)