Merck
291331
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-4,4′-cyanine iodide
Wybierz wielkość
100 MG
512,00 zł
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
512,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.35
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder or crystals
Poziom jakości
mp
280 °C (dec.) (lit.)
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥75000 at 588-596 nm in ethanol at 0.003 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[I-].CCN1C=CC(=Cc2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C23H23N2.HI/c1-3-24-15-13-18(20-9-5-7-11-22(20)24)17-19-14-16-25(4-2)23-12-8-6-10-21(19)23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BFVPXROCOCTNOP-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
1,1′-Diethyl-4,4′-cyanine iodide is a well-known photographic sensitizing dye. It belongs to the class of quinocyanine dyes and exhibits red and blue shifted absorption bands on aggregation. It is also known as 1-ethyl-4-[(1-ethyl-4(1H)-quinolinylidene) methyl] quinolinium iodide.
Zastosowanie
1,1′-diethyl-4,4′-cyanine dye (DEC) is suitable for use in silver halide photography.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
The structure of 1,1'-diethyl-2,2'-cyanine iodide, a photographic sensitizing dye
K. Nakatsu
Acta Crystallographica Section B, Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 2181-2188 (1977)