Przejdź do
D91535
1,1′-Diethyl-4,4′-carbocyanine iodide
96%
Synonim(y):
Cryptocyanine, Kryptocyanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H25IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.38
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
225-224-8
MDL number:
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
250.5-253 °C (lit.)
λmax
648 nm, 703 nm (2nd)
SMILES string
[I-].CCN1C=CC(=C\C=C\c2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.HI/c1-3-26-18-16-20(22-12-5-7-14-24(22)26)10-9-11-21-17-19-27(4-2)25-15-8-6-13-23(21)25;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CEJANLKHJMMNQB-UHFFFAOYSA-M
Application
Suitable as laser dye
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
166510
description
96%
description
97%
form
solid
form
powder
assay
96%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
250.5-253 °C (lit.)
mp
295 °C (dec.) (lit.)
λmax
648 nm
λmax
614 nm
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?