Merck
D208000
Sigma-Aldrich
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
98%
Synonim(y):
DPH, Dicinnamyl
Wybierz wielkość
1 G
315,00 zł
5 G
986,00 zł
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
315,00 zł
5 G
986,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH=CH)3C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.32
Beilstein:
1907440
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
mp
199-203 °C (lit.)
fluorescencja
λex 350 nm; λem 452 nm in methanol
ciąg SMILES
C(=C/C=C/c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C18H16/c1(5-11-17-13-7-3-8-14-17)2-6-12-18-15-9-4-10-16-18/h1-16H/b2-1+,11-5+,12-6+
Klucz InChI
BOBLSBAZCVBABY-WPWUJOAOSA-N
Opis ogólny
DPH is a lipophilic molecule used to study membrane fluidity and polarization by measuring its fluorescence properties.[1]
Zastosowanie
Used an alternative to Nile red for fluorescent detection of lipid droplets
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Temperature dependence of 1, 6-diphenyl-1, 3, 5-hexatriene fluorescence in phospholipid artificial membranes
Andrich MP, et al.
Biochemistry, 15, 1257-1261 (1976)
Natalie Spang et al.
Autophagy, 10(12), 2297-2309 (2014-12-17)
Macroautophagy is a degradative pathway that sequesters and transports cytosolic cargo in autophagosomes to lysosomes, and its deterioration affects intracellular proteostasis. Membrane dynamics accompanying autophagy are mostly elusive and depend on trafficking processes. RAB GTPase activating proteins (RABGAPs) are important
Eduardo A Bignon et al.
eLife, 8 (2019-06-11)
The hantavirus envelope glycoproteins Gn and Gc mediate virion assembly and cell entry, with Gc driving fusion of viral and endosomal membranes. Although the X-ray structures and overall arrangement of Gn and Gc on the hantavirus spikes are known, their
Mengya Li et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(31), 6784-6791 (2019-07-16)
How to reduce the cytotoxicity of antitumor peptides to normal cells remains an ongoing challenge. Here, we designed a pH/redox-responsive supramolecular structure (Pep-V⊂P-PEG) composed of a peptide modified with viologen (Pep-V) and polyethylene glycol bearing pillar[5]arene (P-PEG) as a "helmet".
Morten Hyldgaard et al.
Frontiers in microbiology, 6, 754-754 (2015-08-19)
Isoeugenol is an essential oil constituent of nutmeg, clove, and cinnamon. Despite isoeugenol's promising antimicrobial activity, no studies have yet investigated its mode of antibacterial action at the molecular level. The aim of this study is to clarify isoeugenol's antibacterial
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf