Merck
392197
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-2,2′-dicarbocyanine iodide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.42
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
mp
263-265 °C (lit.)
λmaks.
707 nm
ciąg SMILES
[I-].CCN1\C(=C\C=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C27H27N2.HI/c1-3-28-24(20-18-22-12-8-10-16-26(22)28)14-6-5-7-15-25-21-19-23-13-9-11-17-27(23)29(25)4-2;/h5-21H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
ZFYDGPJXMYCXNV-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.