Kluczowe dokumenty
290092
2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
98%
Wybierz wielkość
157,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
157,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
223-225 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Cc1cc(N)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-4-2-6(7)8-3-5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
Klucz InChI
GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?