Merck
290084
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
98%
Synonim(y):
2-Amino-3-nitro-4-picoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Beilstein:
139111
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
136-140 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccnc(N)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
Klucz InChI
IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The crystal structure of 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine was elucidated.
Zastosowanie
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine was used in the synthesis of 2-amino-5-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-4-hydroxymethyl-3-nitropyridine and 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine-1-oxide by undergoing biotransformation by Cunninghamella elegans ATCC 26269.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas Tully et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 39(12), 1789-1799 (2012-08-29)
Biotransformation of the highly substituted pyridine derivative 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine by Cunninghamella elegans ATCC 26269 yielded three products each with a molecular weight of 169 Da which were identified as 2-amino-5-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-4-hydroxymethyl-3-nitropyridine, and 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine-1-oxide. Biotransformation by Streptomyces antibioticus ATCC 14890 gave two different
I Bryndal et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 96, 952-962 (2012-09-04)
The crystal structures of 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine (I), 2-amino-4-methyl-3,5-dinitropyridine (II) and 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine (III) have been determined. The compounds crystallize in the monoclinic P2(1)/n, triclinic P-1 and monoclinic C2/c space groups, respectively. These structures are stabilized by a combination of N-H···N and N-H···O