Merck
289981
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogentartrate
98%
Synonim(y):
L(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium bitartrate, Tartaric acid monosodium salt
Wybierz wielkość
250 G
359,00 zł
1 KG
790,00 zł
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
359,00 zł
1 KG
790,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.07
Beilstein:
6099125
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +24°, c = 3 in H2O
mp
253 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
Klucz InChI
NKAAEMMYHLFEFN-ZVGUSBNCSA-M
Opis ogólny
Sodium hydrogentartrate is an inorganic salt commonly used in qualitative chemical analysis to detect potassium.[1]
Zastosowanie
Sodium hydrogentartrate may also be used in the preparation of sodium citrate-sodium tartrate reagent, which can complex with interfering metals during the colorimetric estimation of ammonium ions in soil samples. The modification of supported nickel catalysts with sodium hydrogentartrate leads to enhanced enantiomeric excess (ee) during the hydrogenation of methyl acetoacetate.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantio-differentiating hydrogenation of methyl acetoacetate over modified nickel catalysts: effects of nickel dispersion on the enantio-selectivity of catalysts.
Jo D, et al.
Research on Chemical Intermediates, 30(9), 889-901 (2004)
Driver JE
Bentley and Driver's Qualitative Chemical Analysis: A Handbook for Teaching Practice Supervisors., 16-16 (1988)