Merck
289078
Sigma-Aldrich
Gold′s Reagent
95%
Synonim(y):
(Dimethylaminomethyleneaminomethylene)dimethylammonium chloride, [3-(Dimethylamino)-2-azaprop-2-en-1-ylidene]dimethylammonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH=NCH=N(CH3)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
100-102 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].CN(C)\C=N\C=[N+](\C)C
InChI
1S/C6H14N3.ClH/c1-8(2)5-7-6-9(3)4;/h5-6H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
DEIBXAPEZDJDRC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Gold′s Reagent was used in the synthesis of 4-hydroxyquinazoline by reacting with ortho aminobenzoic acids.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gupton JT, et al.
Synthetic Communications, 14(11), 1013-1025 (1984)