Kluczowe dokumenty
287717
Borane-ammonia complex
technical grade, 90%
Synonim(y):
Amminetrihydroboron, Borazane
Wybierz wielkość
188,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
188,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
B.N
InChI
1S/BH3.H3N/h2*1H3
Klucz InChI
WZMUUWMLOCZETI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?