Merck
283576
Sigma-Aldrich
2-Ethoxybenzonitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
Beilstein:
2803453
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer indeksu EC:
613-895-3
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5322 (lit.)
gęstość
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
DXTLCLWOCYLDHL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Ethoxybenzonitrile has been used in the synthesis of selective phosphodiesterase(V) inhibitor, vardenafil.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The synthesis of a phosphodiesterase (V) inhibitor Vardenafil [J].
CHEN L, et al.
Chemical Reagents, 5, 011-011 (2006)