Przejdź do
23181
Chloromethyl chloroformate
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1-Chloromethyl chloroformate, Chloroformic acid chloromethyl ester, Chloromethoxycarbonyl chloride, Chloromethyl carbonochloridate, Chloromethyl chlorocarbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
772,00 zł
579,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2780,00 zł
2085,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCOOCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.94
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-793-3
Beilstein/REAXYS Number:
506426
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
579,00 zł
Cena katalogowa772,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.428
bp
107-108 °C (lit.)
density
1.450 g/mL at 20 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCOC(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1-6-2(4)5/h1H2
InChI key
JYWJULGYGOLCGW-UHFFFAOYSA-N
Application
Chloromethyl chloroformate was used as key reactant in the synthesis of:
  • novel aminocarbonyloxymethyl esters of diclofenac and flufenamic acid
  • highly water-soluble monomethoxypoly(ethyleneglycol) prodrugs of cyclosporin A
  • series of 3-acyloxymethyloxycarbonyl-1-aryl-3-methyltriazenes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2326125170690570
description
≥98.0% (GC)
description
≥97.0% (GC)
description
technical, ≥97.0% (GC)
description
≥98.0%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0%, ≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
1.450 g/mL at 20 °C
density
1.639 g/mL at 20 °C
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.428
refractive index
n20/D 1.458
refractive index
n20/D 1.635
refractive index
-
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)