Merck
283339
Sigma-Aldrich
1-tert-Butyl-1-cyclohexene
technical, 80%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H9C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
80%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
167-168 °C/754 mmHg (lit.)
gęstość
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C1=CCCCC1
InChI
1S/C10H18/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
Klucz InChI
GQBKAYONUCKYKT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-tert-butylo-1-cykloheksen został wykorzystany jako substrat do zbadania aktywności katalitycznej i pola powierzchni BET dla różnych odsolonych próbek zeolitu TS-1[1].
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Desilication of TS-1 zeolite for the oxidation of bulky molecules.
Silvestre-Albero A, et al.
Catalysis Communications, 44, 35-39 (2014)