Przejdź do
490202
Malonic acid-13C3
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled malonic acid, Propanedioic acid-13C3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH2(13CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+3
Form:
solid
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
OFOBLEOULBTSOW-VMIGTVKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
488771722812606081
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+6
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
mp
−51-−50 °C (lit.)
mp
214 °C (dec) (lit.)
mp
153-159 °C (lit.)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
341.6 °F - closed cup
flash_point_c
172 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)