Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH2(13CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.15
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
3780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
−51-−50 °C (lit.)
density
1.074 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
CCO[13C](=O)[13CH2][13C](=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1
InChI key
IYXGSMUGOJNHAZ-SVFBATFISA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay - | assay 99% (CP) |
| mass shift M+3 | mass shift M+1 | mass shift M+3 | mass shift M+2 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.479 (lit.) |
| density 1.074 g/mL at 25 °C | density 1.054 g/mL at 25 °C | density - | density 1.129 g/mL at 25 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?