Merck
278009
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyltin dichloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2SnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
tw
66 °C/3 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Sn](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organometallics, 8, 2871-2871 (1989)