Merck
276189
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trimethylsiloxyacetate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiOCH2CO2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.41
Beilstein:
2045011
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OCC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H20O3Si2/c1-12(2,3)10-7-8(9)11-13(4,5)6/h7H2,1-6H3
Klucz InChI
MAEQOWMWOCEXKP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Trimethylsilyl trimethylsiloxyacetate has been used in the synthesis of zirconium(IV) carboxylato complexes [LOEtZr(OCOCH2OH)(O2CCH2O)]2.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and structures of zirconium (IV) hydrogensulfato and carboxylato complexes with Klaui's oxygen tripodal ligand.
Yi X-Y, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(26), 4256-4260 (2009)