Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1620,00 zł
Nazwa produktu
Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]phosphonium chloride, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
crystals
reaction suitability
reaction type: phase-transfer
mp
251 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CN(C)P(=N[P+](N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C24H72N16P5.ClH/c1-29(2)42(30(3)4,31(5)6)25-41(26-43(32(7)8,33(9)10)34(11)12,27-44(35(13)14,36(15)16)37(17)18)28-45(38(19)20,39(21)22)40(23)24;/h1-24H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NYTYWTQXLWNFFQ-UHFFFAOYSA-M
Application
- As a lipophilic additive in the pH-responsive polymers and solvent-processible polymer membranes.
- To prepare tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino] phosphonium hydroxide, which acts as a basic catalyst for the ring-opening polymerization of siloxanes.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 98% | description for electrochemical analysis, ≥99.0% | description 98% |
| assay 95% | assay 98% | assay ≥99.0% (AT) | assay 98% |
| form crystals | form solid | form crystals | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 251 °C (dec.) (lit.) | mp 239-243 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]phosphonium chloride 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/160/963/9dd6d457-17b2-44dc-8ea2-d3c0475b3664/640/9dd6d457-17b2-44dc-8ea2-d3c0475b3664.png)