Merck
275700
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorohexafluoro-2-butene, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C(Cl)=C(Cl)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
8 (vs air)
ciśnienie pary
4.42 psi ( 20 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3458 (lit.)
bp
66-68 °C (lit.)
gęstość
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(\Cl)=C(/Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C4Cl2F6/c5-1(3(7,8)9)2(6)4(10,11)12/b2-1+
Klucz InChI
XDIDQEGAKCWQQP-OWOJBTEDSA-N
Opis ogólny
Czyste izomery cis i trans 2,3-dichloroheksafluoro-2-butenu zostały rozdzielone, gdy 2,3-dichloroheksafluoro-2-buten (mieszanina cis i trans) reagował z suchym diglymem i borohydrykiem sodu, a następnie został zhydolizowany. Izomery oczyszczono techniką preparatywnej chromatografii w fazie gazowej[1].
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
THE PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF cis-AND trans-2-HYDRO-3-CHLOROHEXAFLUORO-2-BUTENE.
Burton DJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 44(5), 635-636 (1966)