27497
Tributyl citrate
≥97.0%
Synonim(y):
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid tributyl ester, Tri-n-butyl citrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445
gęstość
1.043 g/mL at 20 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
Klucz InChI
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- To incorporate in zein film to enhance its mechanical properties for industrial processing.
- As a plasticizer to improve the ductile properties of poly(lactide) polymers.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves