Przejdź do
421014
Bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] adipate
Synonim(y):
BBOEA, Di(butoxyethoxyethyl) adipate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
336,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2CH2CO2(CH2CH2O)2(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.56
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
205-465-5
MDL number:
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
impurities
<1% diethylene glycol monobutyl ether
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
mp
−11 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCOCCCC
InChI
1S/C22H42O8/c1-3-5-11-25-13-15-27-17-19-29-21(23)9-7-8-10-22(24)30-20-18-28-16-14-26-12-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
InChI key
SCABKEBYDRTODC-UHFFFAOYSA-N
Application
Plasticizer
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
02140800086801453
description
-
description
≥97.0% (GC)
description
for synthesis
description
for synthesis
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447
refractive index
-
refractive index
-
mp
−11 °C (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
mp
-19.8 °C
mp
-68--66 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100, 500
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
<1% diethylene glycol monobutyl ether
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
410.0 °F - open cup
flash_point_c
210 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)