Przejdź do
84840
Dibutyl sebacate
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Decanedioic acid dibutyl ester, Sebacic acid dibutyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
209,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-(CH2)4CO2(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.46
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-672-5
Beilstein/REAXYS Number:
1798308
MDL number:
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.441
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Dibutyl sebacate has been used as a plasticizer to prepare free ethylcellulose films. It can be utilized as a core in liquid-core capsules with cross-linked alginate/polyacrylamide membrane prepared via co-extrusion jet-break-up method for the extraction of the pesticide, atrazine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
118709124607768572
description
≥97.0% (GC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98%
description
≥97.0% (T)
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
98%
assay
≥97.0% (T)
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
phosphate
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
bp
312 °C (lit.)
bp
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyl sebacate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
366.8 °F - open cup
flash_point_c
186 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)