Merck
273406
Sigma-Aldrich
trans-α-Methylstilbene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C(CH3)=CHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
solid
tw
285-286 °C (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(c1ccccc1)=C(\C)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14/c1-13(15-10-6-3-7-11-15)12-14-8-4-2-5-9-14/h2-12H,1H3/b13-12+
Klucz InChI
OVZXISBUYCEVEV-OUKQBFOZSA-N
Zastosowanie
trans-α-Methylstilbene was used in the synthesis of enantiomerically pure imidazolium salts bearing an oxazoline unit.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Steve Nanchen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(17), 4550-4558 (2006-03-25)
Two libraries of enantiomerically pure imidazolium salts bearing an oxazoline unit were synthesized. Deprotonation of the imidazolium salts and complexation of the resulting oxazoline-carbene ligands to iridium(I) was achieved in one step by mixing the imidazolium salts with NaOtBu and