Merck
273066
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,6-diphenylphenol
98%
Wybierz wielkość
1 G
282,00 zł
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
282,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H2(C6H5)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
148-150 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Nc1cc(c(O)c(c1)-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO/c19-15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)18(20)17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,20H,19H2
Klucz InChI
YCOUFOVMXBWYIX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Amino-2,6-difenylofenol został użyty do syntezy 4-diazo-2,6-difenylocykloheksa-2,5-dienonu poprzez diazowanie w lodowatym kwasie octowym[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Equilibrium study of biphenyl-2-ol by infrared spectroscopy.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 14, 1663-1665 (1976)