Merck
271365
Sigma-Aldrich
Ethoxyacetylene solution
~40 wt. % in hexanes
Synonim(y):
1-Ethoxyethyne, Ethoxyethyne, Ethyl ethynyl ether, Ethynyl ethyl ether
Wybierz wielkość
1 G
207,00 zł
5 G
522,00 zł
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
207,00 zł
5 G
522,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.09
Beilstein:
741882
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
~40 wt. % in hexanes
współczynnik refrakcji
n20/D 1.378
gęstość
0.732 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-5-4-2/h1H,4H2,2H3
Klucz InChI
WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used with N-vinylamides and triflic anhydride in a direct, three-component synthesis of pyridines.[1] Also used to prepare α,β-unsaturated esters from ketones via a Meyer-Schuster rearrangement.[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Direct synthesis of pyridine derivatives.
Mohammad Movassaghi et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(33), 10096-10097 (2007-08-01)
Synlett, 949-949 (2007)
Nicholas D Stebbins et al.
Biomacromolecules, 16(11), 3632-3639 (2015-10-10)
Sugar alcohols, such as mannitol and xylitol, are biocompatible polyols that have been used to make highly cross-linked polyester elastomers and dendrimers for tissue engineering and drug delivery. However, research that utilizes the secondary hydroxyl groups as sites for pendant
Questions
  1. Buenas tardes, me gustaría saber si este producto está purgado con Ar en el bote o si contiene aire? Gracias, saludos
    1 answer
    1. This product is not air-sensitive, so it does not require purging with inert gas.