Kluczowe dokumenty
269956
trans-2-Octenal
technical grade, 94%
Wybierz wielkość
132,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
132,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
94%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
bp
84-86 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3/b7-6+
Klucz InChI
LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?