Merck
269549
Sigma-Aldrich
3-Buten-2-one
contains 0.5% hydroquinone and 0.1% acetic acid as stabilizer, 99%
Synonim(y):
Methyl vinyl ketone, Vinyl methyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.09
Beilstein:
506021
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
1.3 (vs air)
ciśnienie pary
310 mmHg ( 55 °C)
71 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
0.5% hydroquinone and 0.1% acetic acid as stabilizer
granice wybuchowości
15.64 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
bp
81 °C (lit.)
rozpuszczalność
diethyl ether: easily soluble(lit.)
ethanol: easily soluble(lit.)
glacial acetic acid: easily soluble(lit.)
hydrocarbons: slightly soluble(lit.)
methanol: easily soluble(lit.)
water: easily soluble(lit.)
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
Klucz InChI
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The formation mechanism and oxidation route of 3-buten-2-one was studied[1].
Zastosowanie
3-Buten-2-one (vinyl ketone) can be used as a substrate in the synthesis of 4-methoxy-butan-2-one by the conjugate addition of methanol.[2] It is also used in the iron(II)-catalyzed alkylation of indoles at the C-3 position. Use of excess of ketone yields 2,3-dialkylated indoles[3]. 3-Buten-2-one was also useful in Micheal acceptor reactions for thiols[4], indoles,[5] and coumarins.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ye, M-C; et al.
Synthesis, 6, 946-946 (2006)
Chu, C-M; et al.
Tetrahedron Letters, 46, 4971-4971 (2005)
Pav'e. G.; et al.
Synlett, 7, 987-987 (2003)
Lance E Christensen et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(21), 6948-6959 (2006-05-26)
Near-infrared spectroscopy was used to monitor HO2 formed by pulsed laser photolysis of Cl2-O2-CH3OH-N2 mixtures. On the microsecond time scale, [HO2] exhibited a time dependence consistent with a mechanism in which [HO2] approached equilibrium via HO2 + HO2.CH3OH (3, -3).
Conjugate addition of methanol to 3-buten-2-one over solid base catalysts.
Kabashima H, et al.
Applied Catalysis A: General, 214(1), 121-124 (2001)