Merck
268925
Sigma-Aldrich
Butyl ethyl ether
99%
Synonim(y):
1-Ethoxybutane, Ethyl butyl ether, Ethyl n-butyl ether, n-Butyl ethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
Beilstein:
1731323
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
52 mmHg ( 25 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.382 (lit.)
tw
91-92 °C (lit.)
mp
−124 °C (lit.)
gęstość
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-6-7-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
PZHIWRCQKBBTOW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
tert-Butyl ethyl ether was used in the determination of acetyl groups in proteins and peptides.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Microenzymic method for the quantitative analysis of acetyl groups in proteins and peptides.
L D Stegink
Analytical biochemistry, 20(3), 502-516 (1967-09-01)