Przejdź do zawartości
807907
Heptadecanoic-d33 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Margaric-d33 acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3(CD2)14CD2COOH
Masa cząsteczkowa:
303.65
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+33
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mass shift
M+33
SMILES string
OC(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
InChI key
KEMQGTRYUADPNZ-TUWMXWROSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)