Przejdź do
709158
1-Methoxypropane
97%
Synonim(y):
Methyl propyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
139,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-158-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.357
density
0.712 g/mL at 25 °C
functional group
ether
SMILES string
CCCOC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4-5-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
VNKYTQGIUYNRMY-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methoxypropane can be used as:
  • A reactant to synthesize organic nitrates via atmospheric oxidation.
  • A standard for the calibration curve to quantify thiobarbituric acid reactive substances in proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17719969493283096
description
97%
description
≥97%
description
≥97.0% (HPLC)
description
97%
assay
97%
assay
≥97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
density
0.712 g/mL at 25 °C
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.76-0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
crystals
form
liquid
refractive index
n20/D 1.357
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.389 (lit.), n20/D 1.3896
functional group
ether
functional group
ether
functional group
ether, phenyl
functional group
ether
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
<-25.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
<= -32 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)