Kluczowe dokumenty
268895
1-Methoxy-2-propanol
98%
Synonim(y):
Propylene glycol methyl ether, Propyleneglycol monomethyl ether
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.12 (vs air)
ciśnienie pary
10.9 mmHg ( 25 °C)
Próba
98%
temp. samozapłonu
532 °F
granice wybuchowości
13.8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
118-119 °C
gęstość
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
produkt podobny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?