Przejdź do
88808
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
≥98.5% (sum of enantiomers)
Synonim(y):
(S)-(+)-Propylene glycol 1-methyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718940
Assay:
≥98.5% (sum of enantiomers)
Form:
liquid
assay
≥98.5% (sum of enantiomers)
form
liquid
optical activity
[α]20/D +22±2°, c = 10% in chloroform
refractive index
n20/D 1.403
density
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
COC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
Application
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol can be used as a reactant to prepare:
  • (S)-1-methoxypropan-2-yl 4-methylbenzenesulfonate by reacting with tosyl chloride in the presence of pyridine.
  • Thiazolopyridine urea derivatives.
  • Quinazoline derivatives as potential inhibitors of EGFR/HER-2 tyrosine kinases.
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)