Przejdź do
357367
Platinum
wire, diam. 0.10 mm, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Platinum element
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
180 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
883,00 zł
900 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141734
EC Number:
231-116-1
MDL number:
883,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
wire
composition
Pt
reaction suitability
core: platinum
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.10 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
application(s)
hydrogen and fuel cell
metallization
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Suitable for thermocouple use
Preparation Note
180 mg = 1 m; 900 mg = 5 m
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
267171267163267228
description
wire, diam. 0.10 mm, 99.99% trace metals basis
description
wire, diam. 0.25 mm, 99.99% trace metals basis
description
wire, diam. 0.127 mm, 99.99% trace metals basis
description
wire, diam. 0.5 mm, 99.9% trace metals basis
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)