Merck
357359
Platinum
wire, diam. 0.20 mm, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Platinum element
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141734
EC Number:
231-116-1
MDL number:
eCl@ss:
38191301
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
wire
reaction suitability
core: platinum
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.20 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
application(s)
hydrogen and fuel cell
metallization
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Suitable for thermocouple use
Preparation Note
700 mg = 1 m; 3.5 g = 5 m
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)