Merck
264512
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenylacetonitrile
96%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.481 (lit.)
gęstość
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cccc(F)c1CC#N
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
Klucz InChI
GVAYBGQTAADLJS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-difluorofenyloacetonitryl został użyty w syntezie 4-(2,6-difluorofenylo)-2-etylo-3-oksomaślanu etylu.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Sbardella et al.
Antiviral chemistry & chemotherapy, 12(1), 37-50 (2001-07-05)
Several 5-alkyl, 5-alkenyl, 5-iso-alkyl, 5-halo, 5-aminomethyl and 5-carboxy derivatives of S-DABOs (dihydro-alkyl (or cyclo-alkyl)thio-benzyloxopyrimidines), DATNOs (dihydro-alkylthionaphthylmethyl-oxopyrimidines) and F2-S-DABOs (dihydro-alkyl (or cyclo-alkyl)thio-2,6-difluorobenzyl-oxopyrimidines) have been prepared and tested as anti-HIV-1 agents. S-DABO derivatives bearing at C-6 position monosubstituted phenylmethyl or heteroarylmethyl units